Få mere at vide
Molekylære siger 3A, piller, diameter: 3,2 mm, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves, UOP Type 3Å |
| Farve | Beige eller Tan |
| Tæthed | 2 g/cm3 |
| Emballage | Poly flaske |
| Partikelstørrelse | Dia.: 3,2 mm |
| Mængde | 1 kg |
| Fysisk form | Pellets |
| Smeltepunkt | >400 °C |
| Lineær formel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Vis mere |