Få mere at vide
Molekylsigter 3A, deutereret, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946971 5 g 5g
11936971 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432150050
 Begrænset vare
På lager
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 3A, deuterated
Farve Beige
Isotopisk renhed 99,8% min. (atom D)
Mængde 5 g
Fysisk form Granulat