Få mere at vide
Molekylsigter 3A, 8 til 12 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular Sieves 3A |
| Farve | Beige til Brun |
| Navn note | 8 to 12 mesh |
| Bulkdensitet | 600g/L min. |
| Resterende vand | 1.5% max. |
| Vandadsorption | 20% min. (60% rel. humid.) |
| Mængde | 25 kg |
| Fysisk form | Perler |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |