Få mere at vide
Molekylære sigter 3A, 8 til 12 mesh
Artikelnummer. 10082600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10082600 500 g 500g
10082590 5 kg 5kg
15204674 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10082600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.61 DKK
    792.65 DKK / 500g
    Spare 87.96 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 3A
Farve Beige til Brun
Navn note 8 til 12 mesh
Bulkdensitet 600g/L min.
Emballage Glasflaske
Resterende vand 1,5% maks.
Vandadsorption 20% min. (60% reel fugtighed)
Mængde 500 g
Fysisk form Perler
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.