Få mere at vide
Molekylære sigter 3A, 4 til 8 mesh
Artikelnummer. 10792621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792621 5 kg Plast tromle 5kg
10104220 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197240050
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 3A
Farve Beige
Navn note 4 til 8 mesh
Bulkdensitet 700 til 800g/L
Emballage Plast tromle
Resterende vand 1,5% maks. (550 °C, 2 timer.)
Vandadsorption 20% min. (50% rH, 20 °C, 24 t)
Mængde 5 kg
Fysisk form Granulat
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.