Få mere at vide
Molekylsigter, 3A, 3-4 mm (0,12-0,16 tommer) diameter pellets
Beskrivelse
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede carbonhydrider, såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle som selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 3A |
| Farve | Brun |
| Navn note | 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Mængde | 1 kg |
| Fysisk form | Pellet |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. |