Få mere at vide
Molekylære sigter, 3A, 2-5 mm (0,08-0,20 tommer) perler
Beskrivelse
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede carbonhydrider, såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves, 3A |
| Navn note | 3 til 5 mm (0,12 til 0,20 tommer) perler |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone. |