Få mere at vide
Molekylære sigter, 3A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) diameter piller
Artikelnummer. 11379139
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379139 1 kg 1kg
11369139 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087957.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1007.48 DKK
    906.65 DKK / 1kg
    Spare 100.83 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202,135 g/mol
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede carbonhydrider, såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 3A
Farve Brun
Navn note 1 til 2 mm (0,04 til 0,08 tommer) diameter kugler
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1 kg
Fysisk form Pellet
Opløselighedsinformation Uopløseligt i koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether, n-oktanol og acetone.