Få mere at vide
Molekylære sigter, 3 Å, 8 til 12 mesh, Solstice
Artikelnummer. 15691840
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691840 5 kg 5kg
15681840 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15691840 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2085825KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Perler, 8-12 mesh
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 3 Å
Maskestørrelse 8 til 12 mesh
Mængde 5 kg
Lineær formel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport