Få mere at vide
Molekylsigter, 13X, pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63231-69-6
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10378.0I
2312.89 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Mængde | 5000 g |
---|
Beskrivelse
De bruges som katalysatorbærer, co-adsorption af CO2 og H2O og H2O , H2O og H2S, som tørremiddel til medicinske og luftkompressorsystemer. De bruges normalt i gasfase- og væskefaseapplikationer. Det finder det en vigtig anvendelse i kommerciel gastørring, luftanlæggets foderrensning (samtidig H2O og CO2-fjernelse) og flydende kulbrinte/naturgas-sødening (H2S- og mercaptanfjernelse).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
63231-69-6 | |
MFCD00131613 | |
Molekylsigter 13X |
Tekniske data
Molecular sieves 13X | |
5000 g | |
Pulver | |
Insoluble in water. |
Hygroscopic | |
63231-69-6 | |
MFCD00131613 | |
Molekylsigter 13X |