Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, pulver
Artikelnummer. 11424203
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424203 250 g 250g
11414203 1000 g 1000g
11434203 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10378.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63231-69-6
De bruges som katalysatorbærer, co-adsorption af CO2 og H2O og H2O , H2O og H2S, som tørremiddel til medicinske og luftkompressorsystemer. De bruges normalt i gasfase- og væskefaseapplikationer. Det finder det en vigtig anvendelse i kommerciel gastørring, luftanlæggets foderrensning (samtidig H2O og CO2-fjernelse) og flydende kulbrinte/naturgas-sødening (H2S- og mercaptanfjernelse).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 13X
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 250 g
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.