Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, pulver
Beskrivelse
De bruges som katalysatorbærer, co-adsorption af CO2 og H2O og H2O , H2O og H2S, som tørremiddel til medicinske og luftkompressorsystemer. De bruges normalt i gasfase- og væskefaseapplikationer. Det finder det en vigtig anvendelse i kommerciel gastørring, luftanlæggets foderrensning (samtidig H2O og CO2-fjernelse) og flydende kulbrinte/naturgas-sødening (H2S- og mercaptanfjernelse).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 13X |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mængde | 1000 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |