Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, piller, diameter: 3,2 mm, Solstice
Artikelnummer. 15643970
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Tromme med indlerne
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15643970 1 kg Poly flaske 1kg
15653970 5 kg Tromme med indlerne 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15643970 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3343591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1909.93 DKK / 1kg
    Spare 60.07 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Pellets, 3,2 mm
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 13X
Emballage Poly flaske
Partikelstørrelse Dia.: 3,2 mm
Mængde 1 kg
Fysisk form Pellets
Lineær formel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport