Få mere at vide
Molecular Sieves, 13X, Pellets, Dia.: 1.6mm, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120593 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 15623970
Brand: Honeywell-Fluka 3343401KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pellets, 1.6 mm diameter
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molecular sieves 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 13X
Emballage Poly Bottle
Partikelstørrelse Dia.: 1.6mm
Mængde 1 kg
Fysisk form Pellets
Lineær formel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport