Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular Sieves, 13X |
| Emballage | Tromle med inliner |
| Mængde | 5 kg |
| CAS | 63231-69-6 |
| Lineær formel | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| MDL nummer | MFCD00131613 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | Molekylsigter 13X |