Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642930 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15642930 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15642930 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2835921KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pulver,∼ 2μ m gns. del. størrelse
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieves, 13X
Emballage Poly flaske
Mængde 1 kg
CAS 63231-69-6
Lineær formel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
MDL nummer MFCD00131613
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn Molekylsigter 13X