Få mere at vide
Molecular sieves 13X, 8 to 12 mesh
Artikelnummer. 10012500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10012500
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 63231-69-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 13X
Farve Beige
Navn note 13X, 8 to 12 mesh
Bulkdensitet 600g/L min.
Emballage Glasflaske
Resterende vand 1.5% max.
Vandadsorption 23.5% min.
Mængde 500 g
Fysisk form Perler