Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, 3-5 mm (0,12-0,20 tommer) perler
Artikelnummer. 11322366
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322366 250 g 250g
11332366 1000 g 1kg
11479820 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06085.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63231-69-6
Molekylsigter, 13X, 3-5 mm (0,12-0,20in) perler bruges til flydende petroleumsgas, naturgastørring, afsvovling, ren. Det bruges som adsorbent til gasser og væsker. Det bruges i kemilaboratorier til adskillelse af forbindelser og tørring af reaktionsudgangsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 13X
Navn note 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.