Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, 3-4 mm (0,12-0,16 tommer) diameter pellets
Beskrivelse
Nogle af de vigtigste anvendelser omfatter kommerciel gastørring, luftrensning af plantefoder (samtidig H2O og CO2-fjernelse) og flydende kulbrinte/naturgas-sødening (H2S- og mercaptanfjernelse).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molecular sieves 13X |
| Navn note | 3 til 4 mm (0,12 til 0,16 tommer) diameter hagl |
| Partikelstørrelse | 1/8 tommer |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mængde | 5 kg |
| Fysisk form | 1/8in pellets |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. |