Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, 1,6-2,5 mm (0,063-0,098 tommer) perler
Artikelnummer. 11444577
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444577 5000 g 5000g
11434577 250 g 250g
11424577 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21109.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63231-69-6
De bruges som katalysatorbærer, co-adsorption af CO2 og H2O og H2O , H2O og H2S, som tørremiddel til medicinske og luftkompressorsystemer. De bruges normalt i gasfase- og væskefaseapplikationer. Det finder det en vigtig anvendelse i kommerciel gastørring, luftanlæggets foderrensning (samtidig H2O og CO2-fjernelse) og flydende kulbrinte/naturgas-sødening (H2S- og mercaptanfjernelse).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 13X
Navn note 1.6 to 2.5mm (0.063 to 0.098 in) beads
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 5000 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.