Få mere at vide
Molekylære sigter, 13X, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) diameter piller
Artikelnummer. 11309139
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309139 1 kg 1kg
11319139 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087954.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 63231-69-6
Molekylsigter er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier. Det foretrækkes til statisk dehydrering i lukkede væske- eller gassystemer, f.eks. i emballering af lægemidler, elektriske komponenter og letfordærvelige kemikalier; vandopsamling i tryk- og plastsystemer og tørring af mættede kulbrintestrømme. Generelt betragtet som et universelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 13X
Navn note 1 til 2 mm (0,04 til 0,08 tommer) diameter kugler
Partikelstørrelse 1/16 tommer
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1 kg
Fysisk form 1/16in pellets
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.