Få mere at vide
Molecular Sieve Dehydrerer Fluka med indikator til tørring af opløsningsmidler, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072254 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15646740
Brand: Honeywell-Fluka 69839250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PERLER, MED INDIKATOR TIL TØRRING AF LØSNINGSMIDLER
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Mængde 250 g
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL nummer MFCD00147630
FN nummer UN3077