Få mere at vide
Molekylær sigte-dehydrat med indikator for tørring af opløsningsmidler, Solstice
Artikelnummer. 15636740
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15636740 1 kg 1kg
15646740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15636740 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 698391KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
PERLER, MED INDIKATOR TIL TØRRING AF LØSNINGSMIDLER
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Mængde 1 kg
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL nummer MFCD00147630
FN nummer UN3077