Tekniske data
| Tæthed | 1.1 - 2.2 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 1 kg |
| CAS | 70955-01-0 |
| Molekylær formel | C20H25FN2O8 |
| MDL nummer | MFCD00131613 |
| Synonym | Linde 4 A |
| InChI nøgle | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
| IUPAC navn | Molekylsigter |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.42 |