Få mere at vide
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiaeBioParticles™ , umærket
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
- Etiket (Ex/Em): Umærket
- Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
- Leveres som lyofiliseret pulver
- Ca. 3 x 108S. aureus -partikler pr. mg faststof og ca. 2 x 107 zymosan-partikler pr. mg faststof
- Konjugater kan rekonstitueres i den valgte buffer til brug i fagocytoseassays
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, flowcytometri, flowcytometri endocytose, eksocytose- og fagocytoseanalyser, flowcytometri af cellulære processer, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning af hjemmet til pH-værdi og påvisning af signaler,
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Biopartikelkonjugat |
| Farvetype | Ukonjugeret |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | BioParticles |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | S. cerevisiae |