Få mere at vide
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiaeBioParticles™ fluoresceinkonjugat
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
- Fluorescens af fluorescein-mærket BioParticles konjugater, delvist quenched i sure miljøer, fluorescens af Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestofkonjugater er ensartet intense over pH-området fra 3 til 10
- Etiket (Ex/Em): Fluorescein (ca. 494/518nm)
- Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
- Leveres som lyofiliseret pulver
- Ca. 3 x 108E. coli- eller S. aureus -partikler pr. mg fast stof og ca. 2 x 107 zymosan-partikler pr. mg faststof
- Konjugater kan rekonstitueres i den valgte buffer til brug i fagocytoseassays
- Fluorescens af BioParticles konjugater, der er bundet til celleoverfladen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
- Tilføjelse til cellulære applikationer, fluorescerende BioParticles konjugater kan være effektive som flowcytometrikalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
- Små partikler kan også være nyttige referencer til lysspredningsstudier, fordi deres størrelser og former er forskellige på karakteristiske måder
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Biopartikelkonjugat |
| Farvetype | FITC (fluorescein) |
| Form | Fast stof |
| pH | 3 til 10 |
| Produktlinje | BioParticles |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |