Få mere at vide
Invitrogen™ Zymosan A ( S. cerevisiae ) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 594 konjugat
Artikelnummer. 11550896
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. 11550896
Brand: Invitrogen™ Z23374
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Undersøg fagocytose ved fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri og flowcytometri
  • Fluorescens af fluorescein-mærket BioParticles konjugater, som er delvist slukket i sure miljøer, fluorescens af Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestofkonjugater er ensartet intense over pH-området fra 3 til 10
  • Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor594 (ca. 590/617nm)
  • Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
  • Leveres som lyofiliseret pulver
  • Ca. 3 x 108E. coli eller S. aureus partikler/mg fast stof og ca. 2 x 107 zymosan partikler/mg fast stof
  • Konjugater kan rekonstitueres i valgfri buffer til brug i fagocytoseassays
  • Fluorescens af BioParticles konjugater, der er bundet til celleoverfladen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
  • Tilføjelse til cellulære applikationer, fluorescerende BioParticles konjugater kan være effektive som flowcytometrikalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
  • Salpartikler kan også være nyttige referencer til lysspredningsundersøgelser, fordi deres størrelser og former er forskellige på karakteristiske måder
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Supplement
Farvetype Alexa Fluor™ 594
Form Lyofiliseret pulver
pH 3 til 10
Produktlinje Alexa Fluor, BioParticles
Mængde 2 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. cerevisiae
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado