Få mere at vide
Invitrogen™ Zymosan A ( S. cerevisiae ) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 488 konjugat
Artikelnummer. 11540896
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. 11540896
Brand: Invitrogen™ Z23373
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Undersøg fagocytose ved fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri og flowcytometri
  • Fluorescens af fluorescein-mærket BioParticles konjugater, delvist quenched i sure miljøer, fluorescens af Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestofkonjugater er ensartet intense over pH-området fra 3 til 10
  • Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor488 (ca. 495/519nm)
  • Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
  • Leveres som lyofiliseret pulver
  • Ca. 3 x 108E. coli eller S. aureus partikler/mg fast stof og ca. 2 x 107 zymosan partikler/mg fast stof
  • Konjugater kan rekonstitueres i valgfri buffer til brug i fagocytoseassays
  • Fluorescens af BioParticles konjugater, der er bundet til celleoverfladen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
  • Tilføjelse til cellulære applikationer, fluorescerende BioParticles konjugater kan være effektive som flowcytometrikalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
  • Små partikler kan være nyttige referencer til lysspredningsstudier, fordi deres størrelser og former er forskellige på karakteristiske måder
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Supplement
Farvetype Alexa Fluor™ 488
Form Lyofiliseret pulver
pH 3 til 10
Produktlinje Alexa Fluor, BioParticles
Mængde 2 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter S. cerevisiae