Få mere at vide
Invitrogen™ XTT (2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H - tetrazolium-5-carboxanilid)
Beschreibung
XTT bruges til at vurdere cellens levedygtighed som funktion af redoxpotentiale. Aktivt respirerende celler omdanner det vandopløselige XTT til et vandopløseligt, orangefarvet formazan-produkt. I modsætning til MTT kræver XTT ikke opløselighed før kvantificering, hvilket reducerer assay-tiden i mange levedygtighedsassayprotokoller.
- Kompatible celler: Eukaryote celler
- Platform: Mikropladelæser
- Detektionsmetode: Fluorescerende
- Format: 96-brønds plade
- Følsomheden af XTT-reduktionsassay rapporteres at være lignende eller bedre end MTT-reduktionsassays
Celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, nitrooxidativt stress, reaktive iltforbindelser
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Celletype | Eukaryote celler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | XTT |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | 96-brøndsplade |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |