Få mere at vide
Invitrogen™ X-Rhod-1, AM, cellegennemtrængende - Specialemballage
Mængde:
10 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Beskrivelse
- Anvendes i mange calciumsignalundersøgelser, herunder måling af Ca 2+ i celler og væv
- Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilføje den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler
- Fluorescenssignal fra disse celler måles generelt ved hjælp af fluorescensmikroskopi
- Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca2 + med lille skift i bølgelængde
- Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 +
- Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator
- Etiket (Ex/Em af Ca 2+ –bundet form): X-rhod-1 (580/602 nm)
- Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
- Kd for Ca2 + i fravær af Mg2 + , i buffer: ca. 700nM
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Farve |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Mængde | 10 x 50μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |