Få mere at vide
Invitrogen™ X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolylβ -D-Galactopyranosid)
Artikelnummer. 10032352
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10032352 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10032352 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B1690
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Meget brugt kromogent substrat tilβ -galactosidase
Substrat giver et mørkeblåt bundfald på stedet for enzymatisk aktivitet. X-Gal er nyttig til adskillige histokemiske og molekylærbiologiske anvendelser, herunder påvisning af lacZ -aktivitet i celler og væv. I modsætning tilβ -glucuronidase som genmarkør,β -galactosidase kan fikseres i celler og væv med glutaraldehyd uden tab af aktivitet og detekteres med høj opløsning ved hjælp af X-Gal.
Yderligere information om glycosidase-enzymer
Glycosidaseenzymer udviser meget høj selektivitet til hydrolyse af deres foretrukne sukkerarter. f.eks.β -galactosidase hydrolyseres hurtigtβ -D-galactopyranosider, men hydrolyserer sædvanligvis ikke hverken det anomereα -D-galactopyranosider eller de isomereβ -D-glucopyranosider. Endogen glycosidaseaktivitet anvendes ofte til at karakterisere stammer af mikroorganismer og til selektivt at mærke organeller af pattedyrceller; defekter i glycosidaseaktivitet er karakteristiske for flere sygdomme.
Derudover er glycosidaser vigtige reportergenmarkører. Specifikt lacZ , som koderβ -galactosidase, bruges i vid udstrækning som et reportergen i dyr og gær, hvorimodβ -glucuronidase (GUS) gen er et populært reportergen i planter. Glycosidasesubstrater bruges også sammen med glycosidasekonjugerede sekundære detektionsreagenser i immunhistokemiske teknikker og enzymbundne immunosorbentassays (ELISA'er).
  • Kromogent substrat
  • Cellegennemtrængende
  • β-galactosidaseaktivitet kan stadig påvises ved hjælp af X-Gal efter fiksering
Beta-galactosidaseassays, celleanalyse, cellulær billeddannelse, kloning, enzym- og proteinaktivitetsassays, glycosidase, neuraminidase og beslægtet enzymaktivitet, IHC-farvning og påvisning, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunhistokemi (IHC, analyse, ekspressionsanalyse, proteiner, IHC-analyser, ekspressionsanalyse og -transformation).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Til brug med (applikation) Molekylær biologi
Mængde 1 g
Substrater Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Gal substrat