Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ Fagocytose Assay Kit
Beskrivelse
- Fremmede partikler dræbes, E. coli (K-12 stamme) celler, der er blevet mærket med fluorescerende farvestof fluorescein
- Tilsætning til lyofiliseret E. coliBioParticles™ komponent, kit indeholder en trypanblå opløsning (til at slukke fluorescens fra partikler, der ikke var internaliseret) samt trinvise instruktioner til udførelse af denne fagocytoseanalyse i en fluorescens mikropladelæser
- Metode anvendt med dette kit er blevet udviklet under anvendelse af en adhærent murin makrofagcellelinje (J774); ved at ændre cellekulturbetingelserne kan forskere imidlertid tilpasse denne fagocytoseanalyse til andre adhærente cellelinjer
- Partikler er fluorescein-mærket E. coli (K-12-stamme)
- Sættet leverer tilstrækkelige reagenser til ca. 250 tests med 96-brøndsplader
- Fluorescens måles ved hjælp af en mikropladelæser (Ex/Em ca. 480/520nm)
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Fagocytose Assay Kit |
| Farvetype | Klassiske farvestoffer |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | Vybrant |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | E. coli |