Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ DiI Cellemærkningsopløsning
Artikelnummer. 10695953
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
10695953 1 ml
1 options
Artikelnummer. 10695953 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V22885
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lipofil membranfarvning, der diffunderer lateralt for at farve hele cellen
DiI er svagt fluorescerende indtil inkorporeret i membraner. Dette orange-røde-fluorescerende farvestof, som spektralt ligner tetramethylrhodamin, bruges ofte som et langsigtet sporstof for neuronale og andre celler. DiI fås også som fast stof (D-282), som pasta (N-22880) eller som krystaller (D-3911).
Celleanalyse, celleproliferation, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, generel cellesporing, mikrobiel sporing, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød-orange
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer
Mængde 1 ml
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje Vybrant
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Cellemærkning
Subcellulær lokalisering Cellemembraner, Lipider
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vybrant DiI Cell-Labeling Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol