Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ DiD-cellemærkningsløsning
Beskrivelse
De Vybrant DiD-cellemærkningsopløsning er en farvestofleveringsopløsning, der kan tilsættes direkte til normale dyrkningsmedier for ensartet at mærke suspenderede eller vedhæftede kulturceller til brug i celle-cellefusion, cellulær adhæsion og migration.
Celleanalyse, celleproliferation, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, generel cellesporing, mikrobiel sporing, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer |
| Mængde | 1 ml |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | Vybrant |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Lifofilt sporstof |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider |
Sikkerhed og håndtering
- Vybrant DiD Cell-Labeling Solution
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol