Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ CM-DiI cellemærkningsopløsning
Beskrivelse
De Vybrant CM-DiI cellemærkningsopløsning er en farvestofleveringsopløsning, der kan tilsættes direkte til normale dyrkningsmedier for ensartet at mærke suspenderede eller vedhæftede kulturceller til brug i celle-cellefusion, cellulær adhæsion og migrationsapplikationer.
Celleanalyse, celleproliferation, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, generel cellesporing, mikrobiel sporing, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer |
| Mængde | 1 mL |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | Vybrant™ |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Cellemærkning |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider |