Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ Celle Metabolic Assay Kit, med C12 -resazurin
Artikelnummer. 10585373
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10585373
Brand: Invitrogen™ V23110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C12 -resazurin reduceret til C12 -resorufin
I Vybrant™ Celle Metabolic Assay Kit, ikke-fluorescerende C 12 -resazurin reduceres til fluorescerende C 12 -resorufin af levedygtige celler. Det resulterende signal er proportionalt med antallet af tilstedeværende celler. C 12 -resazurin har bedre cellulær retention end alamarBlue™ farvestof og kan multiplekses med levedygtighedsindikatorer og andre biomarkører.
  • Platform: Flowcytometer, mikropladelæser
  • Detektionsmetode: Fluorescerende
  • Format: Rør, 96-brønds plade
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, højindholdsscreening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellemetabolisk assay
Til brug med (udstyr) Flowcytometre, Mikropladelæsere
Produkttype Farve
Farvetype Resorufin
Format Rør, 96-brønds plade
Produktlinje Vybrant
Mængde 1 kit