Få mere at vide
Invitrogen™ Vybrant™ Celleadhæsionsanalysesæt
Beskrivelse
De Vybrant™ Cell Adhesion Assay Kit er et hurtigt og følsomt assay til måling af celle-celle- eller celleoverfladeadhæsion for en række celletyper. I dette assay mærkes celler med calcein AM og får lov til at klæbe. Efter fjernelse af ikke-adhærente celler bruges calceinfluorescens til at beregne antallet af adhærente celler.
Celleadhæsion, celleanalyse, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, kemotaksi og cellemigration, lægemiddelopdagelse og -udvikling, generel cellesporing, højindholdsscreening (HCS), neuronal sporing, målbaserede ADME/toks-assays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Celleadhæsionsassay |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | Vybrant |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |