Få mere at vide
Invitrogen™ Vancomycin, BODIPY™ FL konjugat (BODIPY™ FL Vancomycin)
Artikelnummer. 11520826
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520826 100μ g 100µg
1 options
Artikelnummer. 11520826 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V34850
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BODIPY™ FL vancomycin, som indeholder en enkelt BODIPY™ farvestof pr. vancoymycin-molekyle, er en grøn-fluorescerende analog af dette vigtige antibiotikum, som er aktivt mod gram-positive bakterier, herunder entereokokker.
BODIPY™ FL vancomycin , som indeholder en enkelt BODIPY™ farvestof pr. vancoymycin-molekyle, er en grøn-fluorescerende analog af dette vigtige antibiotikum, som er aktivt mod gram-positive bakterier, herunder entereokokker. Selvom dets biologiske aktivitet ikke er blevet rapporteret, kan det være nyttigt til påvisning af vancomycin-bindingssteder og transport, til fluorescenspolarisationsassays og til undersøgelse og påvisning af vancomycin-resistente enterokokker.
For at lave en koncentreret stamopløsning, opløses i enten vandfri DMSO af høj kvalitet (1 mM) eller H 2 O (∼ 60 mM). Opbevar DMSO-stamopløsninger frosne, tørrede og beskyttet mod lys. Vandige stamopløsninger bør anvendes friske, da langvarig opbevaring kan resultere i aggregering.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100μ g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje BODIPY
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Molekylær formel C 80 H 88 BF 2 Cl 2 N 11 O 25
Fysisk form Fast stof
Produkttype Antibiotika
Excitation/Emission 504/511 nm
Molekylvægt (g/mol) 1723.35