Få mere at vide
Invitrogen™ Valinomycin
Artikelnummer. 11510816
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 11510816
Brand: Invitrogen™ V1644
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges almindeligvis som et middel til at inducere apoptose og kan kalibrere potentiometriske responser i membranforsøg, der involverer potentialfølsomme farvestoffer
  • Valinomycin er et naturligt, lipidopløseligt molekyle (Mr = ca. 1110), der binder kaliumioner og letter deres overførsel på tværs af lipid-dobbeltlag (dvs. det er en ionofor)
  • Et makrocyklisk molekyle dannet af 12 alternerende aminosyrer og estere, syntetiseret af specifikke Streptomyces
  • Udviser en 10.000 gange selektivitet for K+ over Na+
  • Valinomycin er et potent antibiotikum
  • K+ selektiv ionofor
  • Neutralt ladet
  • Opløselig i ethanol, DMSO osv., men uopløselig i vand
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, påvisning af natrium og kalium
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Produkttype Valinomycin
Farvetype Ionophor