Få mere at vide
Invitrogen™ Transferrin fra humant serum, Alexa Fluor™ 633 Konjugat
Beskrivelse
Transferrin er et monomert serumglykoprotein (ca. 80.000 dalton), der binder sig til en specifik receptor på overfladen af hvirveldyrceller og afgiver op til to Fe 3+ atomer via receptormedieret endocytose.
- Når først jernbærende transferrinproteiner er inde i endosomer, favoriserer surt miljø dissociering af jern fra transferrin-receptorkompleks
- Efter frigivelse af jern recirkuleres apotransferrin til plasmamembranen, hvor det frigives fra sin receptor for at opfange mere jern
- Fluorescerende transferrinkonjugater kan derfor bruges sammen med fluorescerende LDL til at skelne lysosomalt rettede og recirkulerende endosomale veje
- Eksperimenter udføres typisk ved at tilføje fluorescensmærket transferrin til dyrkede celler og analysere dem ved mikroskopi
- Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617)
- Mængde: 15mg fast stof (indeholder 5mg transferrinkonjugat)
- Ansøgninger omfatter: Billedtransferrinreceptordynamik ved hjælp af FRET; Observer handel med receptorer i levende celler ved konfokal laserscanningsmikroskopi; Undersøg hændelser, der opstår under endosomal forsuring; Mål transferrinreceptorbindingsaffinitet hos pattedyr og parasitter
Celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, in vivo billeddannelse, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produkttype | Transferrin |
| Farvetype | Alexa Fluor Farvestoffer |
| Form | Fast stof |
| pH | 7.2 |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitation/Emission | 632/650 |
| Vis mere |