Få mere at vide
Invitrogen™ Transferrin fra humant serum, Alexa Fluor™ 594 Konjugat
Artikelnummer. 11560756
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11560756
Brand: Invitrogen™ T13343
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede LDL-komplekser, der er nyttige til undersøgelse af levering af op til to Fe3 + -atomer via receptormedieret endocytose
Transferrin er et monomert serumglykoprotein (ca. 80.000 dalton), der binder sig til en specifik receptor på overfladen af hvirveldyrceller og afgiver op til to Fe 3+ atomer via receptormedieret endocytose.
  • Når først jernbærende transferrinproteiner er inde i endosomer, favoriserer surt miljø dissociering af jern fra transferrin-receptorkompleks
  • Efter frigivelse af jern recirkuleres apotransferrin til plasmamembranen, hvor det frigives fra sin receptor for at opfange mere jern
  • Fluorescerende transferrinkonjugater kan derfor bruges sammen med fluorescerende LDL til at skelne lysosomalt rettede og recirkulerende endosomale veje
  • Eksperimenter udføres typisk ved at tilføje fluorescensmærket transferrin til dyrkede celler og analysere dem ved mikroskopi
  • Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617)
  • Mængde: 15mg fast stof (indeholder 5mg transferrinkonjugat)
  • Ansøgninger omfatter: Billedtransferrinreceptordynamik ved hjælp af FRET; Observer handel med receptorer i levende celler ved konfokal laserscanningsmikroskopi; Undersøg hændelser, der opstår under endosomal forsuring; Mål transferrinreceptorbindingsaffinitet hos pattedyr og parasitter
Celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype Transferrin
Farvetype Alexa Fluor Farvestoffer
Form Fast stof
pH 7.2
Produktlinje Alexa Fluor
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 590/617
Protein familie Transferrin