Få mere at vide
Invitrogen™ TNP-ATP (2'-(eller-3')- O- (trinitrophenyl) adenosin 5'-triphosphat, trinatriumsalt)
Artikelnummer. 11500806
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500806 2 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 11500806 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T7602
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Strukturel sonde
Nukleotidanalogen TNP-ATP er modificeret på ribosedelen og er i det væsentlige ikke-fluorescerende i vand. TNP-nukleotiderne gennemgår en ligevægtsovergang til en semiquinoid struktur, der har relativt lange bølgelængde spektrale egenskaber; denne form er kun fluorescerende, når den er bundet til nukleotidbindingsstedet af nogle proteiner.
Lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, fosfataseaktivitet, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, identifikation og validering af mål og bly
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype TNP-ATP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Etiket eller farvestof TNP
Mængde 2 ml