Få mere at vide
Invitrogen™ Thiol og sulfid kvantificeringssæt
Description
I dette assay reducerer thioler eller uorganiske sulfider et disulfid-hæmmet derivat af papain, hvilket støkiometrisk frigiver det aktive enzym. Aktiviteten af enzymet måles derefter under anvendelse af det kromogene papain-substrat N- benzoyl-L-arginin, p- nitroanilid (L-BAPNA). Det enzymatiske amplifikationstrin i dette kit gør det muligt for forskere at detektere så lidt som μ0,2 M thiol - en følsomhed, der er omkring 100 gange større end den, der opnås ved brug af Ellmans reagens.
Anionpåvisning, biokemiske toksikologiske assays, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, opdagelse og udvikling af lægemidler, ionisk homeostase og signalering, målbaserede ADME/toksassays
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spécification
Spécification
| Produkttype | Thiol og sulfid kvantificeringssæt |
| Mængde | 1 sæt |
Sécurité et traitement
- Thiol and Sulfide Quantitation Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cystamine dihydrochloride
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.