Få mere at vide
Invitrogen™ Thapsigargin
Artikelnummer. p-4921138
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
Artikelnummer. 10226822
Brand: Invitrogen™ T7458
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tumorpromotor
Thapsigargin er en naturligt forekommende sesquiterpenlakton isoleret fra den skærmagtige plante Thapsia garganica . Denne tumorpromotor frigiver Ca 2++ fra intracellulære lagre ved specifikt at hæmme det endoplasmatiske reticulum Ca 2++ -ATPase. Det påvirker ikke direkte plasmamembran Ca 2++ -ATPaser, Ins 1,4,5-P 3 produktion eller proteinkinase C aktivitet.
Celleanalyse, cellestruktur, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og detektion, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Umærket
Molekylær formel C34H50O12
Fysisk form Fast stof
Produkttype Inhibitor