Få mere at vide
Invitrogen™ Thapsigargin
Beskrivelse
Thapsigargin er en naturligt forekommende sesquiterpenlakton isoleret fra den skærmagtige plante Thapsia garganica . Denne tumorpromotor frigiver Ca 2++ fra intracellulære lagre ved specifikt at hæmme det endoplasmatiske reticulum Ca 2++ -ATPase. Det påvirker ikke direkte plasmamembran Ca 2++ -ATPaser, Ins 1,4,5-P 3 produktion eller proteinkinase C aktivitet.
Celleanalyse, cellestruktur, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og detektion, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 x 50 μg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Umærket |
| Molekylær formel | C34H50O12 |
| Produkttype | Inhibitor |
Sikkerhed og håndtering
- Thapsigargin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Thapsigargin