Få mere at vide
Invitrogen™ Thapsigargin
Artikelnummer. 10226822
Skift visning
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226822 1 mg 1mg
11570796 20 x 50 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10226822 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T7458
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tumorpromotor
Thapsigargin er en naturligt forekommende sesquiterpenlakton isoleret fra den skærmagtige plante Thapsia garganica . Denne tumorpromotor frigiver Ca 2++ fra intracellulære lagre ved specifikt at hæmme det endoplasmatiske reticulum Ca 2++ -ATPase. Det påvirker ikke direkte plasmamembran Ca 2++ -ATPaser, Ins 1,4,5-P 3 produktion eller proteinkinase C aktivitet.
Celleanalyse, cellestruktur, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og detektion, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Umærket
Molekylær formel C34H50O12
Fysisk form Fast stof
Produkttype Inhibitor