Få mere at vide
Invitrogen™ Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl -sn -glycero-3-phosphoethanolamin, triethylammoniumsalt (Texas Red™ DHPE)
Artikelnummer. 10338022
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10338022 1 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 10338022 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T1395MP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fosfolipidet, Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl- sn -glycero-3-phosphoethanolamin, triethylammoniumsalt (Texas Red™ DHPE) er mærket på hovedgruppen med den klare, rød-fluorescerende Texas Red™ farvestof.
Fosfolipidet, Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-fosfodethanolamin, triethylammoniumsalt (Texas Red™ DHPE), er mærket på hovedgruppen med det klare, rød-fluorescerende Texas-farvestof Red™ (excitation/emissionsmaksimum ∼595/615 nm).
For at lave en koncentreret fondopløsning fra 12 –mg/ml, opløs i 100% ethanol. Sonikering kan være nødvendig for at hjælpe spredningen. Opbevar frossen, udtørret og beskyttet mod lys. Den gradvise ophobning af fugt fra atmosfæren kan fremme aggregering af reagensen over tid.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 1 mg
Molekylvægt (g/mol) 1381.85
Fysisk form Fast stof
Produktlinje Texas Red
Excitation/Emission 583/601 nm
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.