Få mere at vide
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfærer, 1,0μ m, fluorescerende blå/grøn/orange/mørkerød
Mængde:
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemfarvet med fire forskellige fluorescerende farvestoffer
- Excitations-/emissionstoppe: 360/430 nm (blå), 505/515 nm (grøn), 560/580 nm (orange) og 660/680 nm (mørkerød)
- Lette kalibreringen af konventionelle fluorescensmikroskoper, konfokale laserscanningsmikroskoper og tilhørende billedbehandlingsudstyr til både videnskabelig og kommerciel billeddannelse, især til flerfarvede applikationer
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringstype | Konfokal mikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys. |
| Farve | Orange, Mørkerød, Blå, Grøn |
| Produkttype | Mikrosfære |
| Format | Ophængsperler |
| Produktlinje | TetraSpeck |
| Mængde | 0,5 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |