Få mere at vide
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfærer, 0,2μ m, fluorescerende blå/grøn/orange/mørkerød
Artikelnummer. 10433452
Skift visning
Mængde:
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10433452 0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10433452 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T7280
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Perler, der hver viser fire godt adskilte excitations-/emissionstoppe
  • Gennemfarvet med fire forskellige fluorescerende farvestoffer
  • Excitations-/emissionstoppe: 360/430 nm (blå), 505/515 nm (grøn), 560/580 nm (orange) og 660/680 nm (mørkerød)
  • Lette kalibreringen af konventionelle fluorescensmikroskoper, konfokale laserscanningsmikroskoper og tilhørende billedbehandlingsudstyr til både videnskabelig og kommerciel billeddannelse, især til flerfarvede applikationer
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringstype Konfokal mikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Farve Orange, Mørkerød, Blå, Grøn
Produkttype Mikrosfære
Format Ophængsperler
Produktlinje TetraSpeck
Mængde 0,5 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Diameter (metrisk) 0,2μ m