Få mere at vide
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfærer, 0,1μ m, fluorescerende blå/grøn/orange/mørkerød
Artikelnummer. 10195142
Skift visning
Mængde:
0,5 ml
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
10195142 0,5 ml Hver
1 options
Product Code. 10195142 Supplier Invitrogen™ Supplier No. T7279
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Perler, der hver viser fire godt adskilte excitations-/emissionstoppe
  • Gennemfarvet med fire forskellige fluorescerende farvestoffer
  • Excitations-/emissionstoppe: 360/430 nm (blå), 505/515 nm (grøn), 560/580 nm (orange) og 660/680 nm (mørkerød)
  • Lette kalibreringen af konventionelle fluorescensmikroskoper, konfokale laserscanningsmikroskoper og tilhørende billedbehandlingsudstyr til både videnskabelig og kommerciel billeddannelse, især til flerfarvede applikationer
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibreringstype Konfokal mikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Farve Orange, Mørkerød, Blå, Grøn
Produkttype Mikrosfære
Format Ophængsperler
Produktlinje TetraSpeck
Mængde 0,5 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Diameter (metrisk) 0,1μ m